Metyloransje 0,1% vandig løsning, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01323.0250 1.01323.1000
1.01323.0250EA 706 NOK
1.01323.0250 1.01323.1000
Metyloransje 0,1% vandig løsning, Supelco®
Metyloransje
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007502
CAS-nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (H2O, 20 °C)