Rhodamin B 98+%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride, [9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium chloride
296570100 296570250 296570010 296571000
ACRO296570100EA 465 NOK
ACRO296570100 ACRO296570250 ACRO296570010 ACRO296571000
Rhodamin B 98+%, ren
Rhodamin B
Formel: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479,02 g/mol
Smeltepunkt: 210…211 °C (dec.)
Tetthet: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011931
CAS-nummer: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Indeks: 13,08266
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Moisture ≤2.0 % (105°C)