Devarda's legering, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05341.0250 1.05341.1000
1.05341.0250EA 1790 NOK
1.05341.0250 1.05341.1000
Devarda's legering, Supelco®
Devarda's legering
Kokepunkt: 906 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 490…560 °C
Tetthet: 5,79 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00198176
CAS-nummer: 8049-11-4
FN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Indeks: 13,02958
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 490 - 560 °C
Bulk Density 2080 kg/m3
Boiling Point 906 °C
Density 5.79 g/cm3 (20 °C)