orto-Borsyre 40 g/l vandig løsning
Leverandør: VWR Chemicals
5792.5000EA 750 NOK
5792.5000
orto-Borsyre 40 g/l vandig løsning
orto-Borsyre
Formel: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Tetthet: 1,0174 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011337
CAS-nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 3.9 - 4.1 %