orto-Borsyre 40 g/l vandig løsning med indikator, VOLUSOL®
Leverandør: VWR Chemicals
95097.5000EA 780 NOK
95097.5000
orto-Borsyre 40 g/l vandig løsning med indikator, VOLUSOL®
orto-Borsyre
Formel: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011337
CAS-nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (W/V) 3.9 - 4.2 %
Appearance Clear red liquid
Sensitivity Passes test
Density (20/4) 1.000 - 1.020