Fenolftalein 0,375% in methanol
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07238.0250 1.07238.1000
1.07238.0250EA 725 NOK
1.07238.0250 1.07238.1000
Fenolftalein 0,375% in methanol
Fenolftalein
Formel: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Tetthet: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005913
CAS-nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
FN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid