Fenolftalein 1% in ethanol, Millipore®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07227.0250 1.07227.1000
1.07227.0250EA 830 NOK
1.07227.0250 1.07227.1000
Fenolftalein 1% in ethanol, Millipore®
Fenolftalein
Formel: C₂₀H₁₄O₄
Kokepunkt: ∼78 °C (1013 hPa)
Tetthet: ∼0,85 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005913
CAS-nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
FN: 1170
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
indicator pH 8.2 - 9.8