Pyridinium dichromate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
200880500 200882500 200880010
ACRO200880500EA 525 NOK
ACRO200880500 ACRO200882500 ACRO200880010
Pyridinium dichromate 98%
Pyridinium dichromate
Formel: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
Smeltepunkt: 152…153 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013105
CAS-nummer: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
FN: 3085
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %