Saffron, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonymer: C.I. 75100
MQ200
S8381-1G S8381-5G
S8381-1GEA 1070 NOK
S8381-1G S8381-5G
Saffron, Sigma-Aldrich®
Saffron
MW: 976.96 g/mol
CAS-nummer: 84604-17-1
EINECS: 283-295-0