(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-Cyclohexane-1,2-diamine
248670100 248670500 248672500
ACRO248670100EA 475 NOK
ACRO248670100 ACRO248670500 ACRO248672500
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 98%
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 79…81 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 14…15 °C
Tetthet: 0,951 g/cm³
Flash punkt: 68 °C
MDL nummer: MFCD00063747
CAS-nummer: 1121-22-8
FN: 2735
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %