Magnetrører, steriMIXdrive
Leverandør: 2MAG
40700 95200_UK 95200_CH 95200
442-0813EA 37550 NOK
442-0813 442-0845 442-0844 442-0843
Magnetrører, steriMIXdrive
Omrørere Magnetrørere
Ultraflat magnetrører, egnet for medier med høy viskositet. Det hermetisk lukkede huset i rustfritt stål er trykk- og vakuumbestandig. Driftstemperaturer opptil 150 °C.
  • Veldig sterk magnetisk kobling med SmCo-magneter, for magnetisk strømoverføring over store områder eller for tykkbunnede beholdere
  • Passer for drift under trykk, i vakuum og i damp, f.eks. i dampsterilisatore
IP-beskyttelsesklasse: IP 68
steriMIXcontrol (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 1200 min⁻¹.
Stainless steel, hermetically sealed control unit for the connection of one stirring drive steriMIXdrive. Adjustable interval times for automated restart after a maximum of 240 seconds.
easyMOUNT plug coupling for quick installation of the stirrer cable through a pressure and steam tight grommet into a steam steriliser.
This control unit is equipped as standard with mixWATCH ensuring very high process safety, e.g. when using closed non-glass vessels or for unattended overnight operation. In case of the magnetic coupling’s separation between the magnetic stirrer and the stirring bar during the acceleration phase, the magnetic stirrer will be stopped, the stirring bar centred and started softly again.
SoftStart for pålitelig og trygg akselerering av rørestaven
QuickSet for å angi start og maksimum hastighet
QuickStop-funksjon for å hindre etterdrift og knusing av glass
Lagring av siste arbeidsstatus ved avslåing
Digitalt display for innstillinger av hastighet og intervalle
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse: IP 20