Magnetrører, MAXdrive
Leverandør: 2MAG
94400 94400_UK 94400_CH 50001_UK 50001_CH 50001
442-0837EA 34275 NOK
442-0837 442-0839 442-0838 TMAG50001_UK TMAG50001_CH 442-0823
Magnetrører, MAXdrive
Omrørere Magnetrørere
Robust magnetrører med hermetisk lukket hus i rustfritt stål, egnet for medier med høy viskositet. Driftstemperaturer opptil 50 °C.
  • Veldig sterk magnetisk kobling med SmCo-magneter, for magnetisk strømoverføring over store områder, tykkbunnede beholdere eller beholdere med dobbelt belegg
  • Ideell for integrering til prosessindustrisystemer
IP-beskyttelsesklasse: IP 65.
MAXcontrol (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 1200 min⁻¹.
Kontrollenhet i rustfritt stål for tilkobling av ett MAXdrive-røredrivverk.
SoftStart for pålitelig og trygg akselerering av rørestaven
QuickSet for å angi start og maksimum hastighet
QuickStop-funksjon for å hindre etterdrift og knusing av glass
Lagring av siste arbeidsstatus ved avslåing
Digitalt display for innstillinger av hastighet og SoftStart (variabel 20 – 99 sekunder)
IP protection class: IP 20
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse: IP 20.