Magnetrører, FABdrive
Leverandør: 2MAG
94402 94402_UK 94402_CH 50101_UK 50101_CH 50101
442-0840EA 39150 NOK
442-0840 442-0842 442-0841 TMAG50101_UK TMAG50101_CH 442-0824
Magnetrører, FABdrive
Omrørere Magnetrørere
Robust magnetrører med fullstendig innkapslet hus i rustfritt stål, egnet for medier med høy viskositet. Driftstemperaturer opptil 50 °C.
  • Veldig sterk magnetisk kobling med SmCo-magneter, for magnetisk strømoverføring over store områder, tykkbunnede beholdere eller beholdere med dobbelt belegg
  • Ideell for integrering til prosessindustrisystemer og industriprosesser
IP-beskyttelsesklasse IP 65
FABcontrol (external control unit must be ordered separately). Power: 100 W.
Kontrollenhet i rustfritt stål for tilkobling av et FABdrive-røredrivverk.
SoftStart for pålitelig og trygg akselerering av rørestaven
QuickSet for å angi start og maksimum hastighet
QuickStop-funksjon for å hindre etterdrift og knusing av glass
Lydalarm hvis den faller under angitt hastighet
Lagring av siste arbeidsstatus ved avslåing
Digitalt display for innstilling av hastighet og SoftStart (variabel 20 – 99 sekunder) og gjeldende hastighet
IP protection class: IP 20
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse: IP 20