Flerposisjons magnetrørere, MIX-serien
Leverandør: 2MAG
30015_UK 30115_UK 30115_CH 30404_CH 30404_UK 30015_CH 30015 30006_UK 30006_CH 30006 30115 30404
442-0757EA 25700 NOK
442-0757 442-0802 442-0801 442-0807 442-0808 442-0756 442-0755 442-0754 442-0753 442-0752 442-0800 442-0806
Flerposisjons magnetrørere, MIX-serien
Omrørere Magnetrørere, flerposisjons
Ultraflat magnetrørere med hermetisk lukket hus i rustfritt stål. Driftstemperaturer opptil 50 °C.
  • Vedlikeholdsfri og slitasjesterk induktiv drift
  • 100% synkronisert og jevn blanding
  • SoftStart for pålitelig og trygg akselerering av rørestaven
  • Lagring av siste arbeidsstatus ved avslåing
  • Digitalt display for hastighetsinnstillinger
MIX 4 MS: Fire røreposisjoner som kan kontrolleres individuelt, synkron hastighetsmodus for alle posisjoner
Individuell og uavhengig hastighetsinnstilling for hvert røredrivverk (Master-Slave-teknologi)
På/av-funksjon
MIX 6 og MIX 15: Rørerens effektinnstilling på fire trinn: 5/10/15/20 W
QuickSet for å angi start og maksimum hastighet
Digitalt display for innstillinger av hastighet og effekt
MIX 15 eco: Vedlikeholdsfri og slitasjesterk induktiv drift
QuickSet for å angi start og maksimum hastighet
Digitalt display for innstillinger av hastighet og effekt
IP protection class: IP 64
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse: IP 65