Knappcellebatteri, Silver Coin
Leverandør: VARTA GERAETEBATTERIE
394101111 397101111 392101111 395101111 390101111 393101111 00391101111 00301101111
VART394101111EA 63 NOK
VART394101111 VART397101111 VART392101111 VART395101111 VART390101111 VART393101111 VART00391101111 VART00301101111
Knappcellebatteri, Silver Coin
Batterier
Det fås forskjellige celletyper med både lavt og høyt forbruk
  • Lav selvutladningshastighet
  • Uten kvikksølv
  • Garantert ytelse på høyt nivå og forlenget lagringstid på opptil tre år
  • Kjemisk system: Primært sølvoksid
VARTA Silver Coin-celler er godt kjent som klokkebatterier. Det vide utvalget av batteriformater som leverer pålitelig, langvarig energi og oppfyller de høyeste krav til kvalitet og ytelse. Cellene leverer konstant energi, tåler støt, vibrasjon og akselerasjon. er kvikksølvfri og egnet for et bredt spekter av klokker, leker, kalkulatorer, fjernkontroller og andre små, elektroniske enheter.