Magnetrørere, MIX-serien
Leverandør: 2MAG
30001 30101 30001_UK 30001_CH
442-0749EA 14300 NOK
442-0749 442-0799 442-0751 442-0750
Magnetrørere, MIX-serien
Omrørere Magnetrørere
Ultraflat magnetrørere med hermetisk lukket hus i rustfritt stål. Driftstemperaturer opptil 50 °C.
  • Jevn blanding
  • SoftStart for pålitelig og trygg akselerering av rørestaven
MIX 1: Vedlikeholdsfri og slitasjesterk induktiv drift
Egnet for medier med høy viskositet
Rørerens effektinnstilling på fire trinn: 5/10/15/20 W
QuickSet for å angi start og maksimum hastighet
Lagring av siste arbeidsstatus ved avslåing
Digitalt display for innstillinger av hastighet og effekt
MIX 1 eco: Egnet for aggressive medier.
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse: IP 65
Leveringsinformasjon: MIX 1 eco supplied with small power unit with EU, UK and CH plug.