Magnetrører for cellekulturer, bioMIX 1
Leverandør: 2mag
bioMIX
442-0834EA 22725 NOK
442-0834 442-0835 442-0836
Magnetrører for cellekulturer, bioMIX 1
Omrørere Magnetrørere
Ultraflate røresystemer for varsom blanding av cellekulturer. Passer for kulturkolber med rotasjonspropell- og rotasjonskulesystemer. Det hermetisk lukkede huset i rustfritt stål er vann, støv- og bakteriesikkert. Driftstemperaturer opptil 50 °C.
  • Jevn blanding
  • SoftStart for pålitelig og trygg akselerering av rørestaven
  • Effektinnstilling på ti trinn 10 -100%
  • QuickSet for å angi start og maksimum hastighet
  • Lagring av siste arbeidsstatus ved avslåing
  • Digitalt display for innstillinger av hastighet og effekt
  • Egnet for kulturmedier med høy viskositet
IP-beskyttelsesklasse: IP 64.