Mesitylen ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: 1,3,5-Trimethylbenzene
92512.260EA 475 NOK
92512.260 92512.320 92512.460
Mesitylen ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Mesitylen
Formel: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Kokepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45 °C
Tetthet: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008538
CAS-nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
FN: 2325
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,05934
New Product
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay ≥ 98,0 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0,864 - 0,866