kloroform-D1 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
87153.0100EA 1425 NOK
87153.0100 87153.0006 87153.0500
kloroform-D1 (99.8% D) for NMR spectroscopy
kloroform-D1
Formel: CDCl₃
MW: 120.38 g/mol
Kokepunkt: 60.8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –64,1 °C
Tetthet: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000827
CAS-nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
FN: 1888
ADR: 6.1 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.01 %