Diklormetan-D2 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
87161.0025EA 5900 NOK
87161.0025 87161.0010
Diklormetan-D2 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Diklormetan-D2
Formel: CD₂Cl₂
Kokepunkt: 40 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –97 °C
Tetthet: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000882
CAS-nummer: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
FN: 1593
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.02 %