Dimetylsulfoksid-D6 (DMSO-D6) (99.8% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: VWR Chemicals
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
87154.0006EA 835 NOK
87154.0006 87154.0007 87154.0025 87154.0010 87154.0100 87154.0011
Dimetylsulfoksid-D6 (DMSO-D6) (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dimetylsulfoksid-D6 (DMSO-D6)
Formel: D₃CS(O)CD₃
Kokepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Tetthet: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 82 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002090
CAS-nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.80 %
Water Max. 0.02 %