Tiaminhydroklorid, Millipore®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08181.0025 1.08181.0250
1.08181.0025EA 465 NOK
1.08181.0025 1.08181.0250
Tiaminhydroklorid, Millipore®
Tiaminhydroklorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337,27 g/mol
Smeltepunkt: 252 °C
Tetthet: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012780
CAS-nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Indeks: 13,09366