Eosin Y 0,5% vandig løsning for mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
1.09844.1000 1.09844.2500
1.09844.1000EA 858 NOK
1.09844.1000 1.09844.2500
Eosin Y 0,5% vandig løsning for mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Eosin Y
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005040
CAS-nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
IVDLogo
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Density 1.00 g/cm3