Patent blue V sodium salt
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: C.I. 42051
339330050 339330250 339331000
ACRO339330050EA 505 NOK
ACRO339330050 ACRO339330250 ACRO339331000
Patent blue V sodium salt
Patent blue V sodium salt
Formel: C₂₇H₃₁N₂NaO₇S₂
MW: 582,67 g/mol
Smeltepunkt: 200 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09608138
CAS-nummer: 20262-76-4
EINECS: 222-573-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %