Krystall fiolett, ren indicator
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: CI 42555
212120250 212121000 212125000
ACRO212120250EA 515 NOK
ACRO212120250 ACRO212121000 ACRO212125000
Krystall fiolett, ren indicator
Krystall fiolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407,99 g/mol
Smeltepunkt: 173 °C (dec.)
Tetthet: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011750
CAS-nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,04406
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Sensitivity (as indicator) Passes test