Krystall fiolett, certified
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: CI 42555
405830250 405831000 405835000
ACRO405830250EA 495 NOK
ACRO405830250 ACRO405831000 ACRO405835000
Krystall fiolett, certified
Krystall fiolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407,99 g/mol
Smeltepunkt: 173 °C (dec.)
Tetthet: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011750
CAS-nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,04406
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥88 %
UV Lambda max 589 to 594 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes