Krystall fiolett
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: CI 42555
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
1.01408.0025EA 766 NOK
1.01408.0025 1.01408.0100 1.01408.1000
Krystall fiolett
Krystall fiolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Smeltepunkt: 189…194 °C
Tetthet: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011750
CAS-nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
FN: 3077
ADR: 9 III
Merck Indeks: 13,04406
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 189 - 194 °C
Molar Mass 407.99 g/mol
Bulk Density 220 - 400 kg/m3
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material