Svovelsyre 4,5 - 6% vandig løsning, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Sulphur dioxide solution
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00761.1000 1.00761.2500
1.00761.1000EA 746 NOK
1.00761.1000 1.00761.2500
Svovelsyre 4,5 - 6% vandig løsning, Supelco®
Svovelsyre
Formel: H₂O₃S
MW: 82,08 g/mol
Tetthet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011335
CAS-nummer: 7782-99-2
EINECS: 231-973-1
FN: 1833
ADR: 8,II