Etylentetrakarbonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
138050100 138050250
ACRO138050100EA 1525 NOK
ACRO138050100 ACRO138050250
Etylentetrakarbonitril 98%
Etylentetrakarbonitril
Formel: C₆N₄
Kokepunkt: 223 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 196…201 °C
Tetthet: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001850
CAS-nummer: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
FN: 3439
ADR: 6.1,I
Merck Indeks: 12,09336
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
Assay ≥97.5 % (Ex N)