pH-indikator teststrimler, pH-Fix
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
92110 92115 92120 92125 92118 92130 92160 92170 92140 92150 92180 92190 92122 92111 92135 92137 92121
662-0210EA 400 NOK
662-0210 662-0208 662-0240 662-0207 662-0200 662-0201 662-0236 662-0237 662-0241 662-0242 662-2343 662-2344 662-2339 662-2337 662-2341 662-2342 662-2338
pH-indikator teststrimler, pH-Fix
Testpapir pH-indikatorstrips
pH-Fix indikator teststrimler tillater rask pH-testing direkte på interessepunktet og er egnet for utrente brukere så vel som analytiske fagfolk.
  • Intet tilbehør er nødvendig - alltid klar til bruk
  • Strålende fargekart for nøyaktige målinger
  • Langt håndtak for tilstrekkelig håndprøvelavstand
  • Ikke blødning - ingen forurensning av prøveoppløsninger
Indikatorfargestoffene som brukes til pH-Fix teststrimler er kjemisk bundet til testputene for å forhindre blødning og derfor en forurensning av prøven.