4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
A2889-25G A2889-5G
TCIAA2889-25GEA 3850 NOK
TCIAA2889-25G TCIAA2889-5G
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
MDL nummer: MFCD03407959
CAS-nummer: 393-06-6