Benzyl (6-hydroxyhexyl)carbamate
Leverandør: TCI
Synonymer: 6-(N-Benzyloxycarbonylamino)-1-hexanol
B6075-1G B6075-5G
TCIAB6075-1GEA 570 NOK
TCIAB6075-1G TCIAB6075-5G
Benzyl (6-hydroxyhexyl)carbamate
Benzyl (6-hydroxyhexyl)carbamate
Formel: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,32 g/mol
MDL nummer: MFCD00859036
CAS-nummer: 17996-12-2