4,5,6,7-Tetrachloro-2-hydroxyisoindoline-1,3-dione
Leverandør: TCI
Synonymer: N-Hydroxytetrachlorophthalimide
H1765-1G H1765-5G
TCIAH1765-1GEA 350 NOK
TCIAH1765-1G TCIAH1765-5G
4,5,6,7-Tetrachloro-2-hydroxyisoindoline-1,3-dione
4,5,6,7-Tetrachloro-2-hydroxyisoindoline-1,3-dione
Formel: C₈HCl₄NO₃
MW: 300,91 g/mol
MDL nummer: MFCD29088000
CAS-nummer: 85342-65-0