Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate
Leverandør: TCI
M3327-25G M3327-5G
TCIAM3327-25GEA 2225 NOK
TCIAM3327-25G TCIAM3327-5G
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate
Methyl 5-formyl-2-methoxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,184 g/mol
MDL nummer: MFCD10565654
CAS-nummer: 78515-16-9