2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-Nitro-O-anisaldehyde
N1034-25G N1034-5G
TCIAN1034-25GEA 1725 NOK
TCIAN1034-25G TCIAN1034-5G
2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyde
2-Methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
MDL nummer: MFCD02093683
CAS-nummer: 25016-02-8