NS-1619
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
N1191-10MG N1191-50MG
TCIAN1191-10MGEA 1625 NOK
TCIAN1191-10MG TCIAN1191-50MG
NS-1619
NS-1619
Formel: C₁₅H₈F₆N₂O₂
MW: 362,2 g/mol
MDL nummer: MFCD00928190
CAS-nummer: 153587-01-0