3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Leverandør: TCI
O0571-25G O0571-5G
TCIAO0571-25GEA 3675 NOK
TCIAO0571-25G TCIAO0571-5G
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Formel: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00052586
CAS-nummer: 33898-90-7
FN: 3439