4-Amino-5-chloro-N-(1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl)-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxamide
Leverandør: TCI
Synonymer: Prucalopride
P2467-10MG P2467-50MG
TCIAP2467-10MGEA 435 NOK
TCIAP2467-10MG TCIAP2467-50MG
4-Amino-5-chloro-N-(1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl)-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxamide
4-Amino-5-chloro-N-(1-(3-methoxypropyl)piperidin-4-yl)-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxamide
Formel: C₁₈H₂₆ClN₃O₃
MW: 367,87 g/mol
MDL nummer: MFCD09837787
CAS-nummer: 179474-81-8