Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate
Leverandør: TCI
Synonymer: (4-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-bromophenyl)trifluoroborate, Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate
P2647-1G P2647-5G
TCIAP2647-1GEA 405 NOK
TCIAP2647-1G TCIAP2647-5G
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate
Formel: C₆H₄BBrF₃K
MW: 262,91 g/mol
MDL nummer: MFCD02093978
CAS-nummer: 374564-35-9