Pseudopelletierine
Leverandør: TCI
Synonymer: 9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
P2648-1G P2648-5G
TCIAP2648-1GEA 915 NOK
TCIAP2648-1G TCIAP2648-5G
Pseudopelletierine
Pseudopelletierine
Formel: C₉H₁₅NO
MW: 153,23 g/mol
MDL nummer: MFCD00078161
CAS-nummer: 552-70-5