Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Leverandør: TCI
Synonymer: Potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate, Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroboranuide
P2652-1G P2652-5G
TCIAP2652-1GEA 610 NOK
TCIAP2652-1G TCIAP2652-5G
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroborate
Formel: C₈H₇BF₃KO
MW: 226,05 g/mol
MDL nummer: MFCD07784376
CAS-nummer: 252726-24-2