9-Phenyl-3-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole
Leverandør: TCI
Synonymer: 9-Phenyl-3-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-9H-carbazole
P2772-1G P2772-5G
TCIAP2772-1GEA 690 NOK
TCIAP2772-1G TCIAP2772-5G
9-Phenyl-3-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole
9-Phenyl-3-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole
Formel: C₃₀H₂₈BNO₂
MW: 445,3598 g/mol
MDL nummer: MFCD32670129
CAS-nummer: 1628817-49-1