1-Phenyl-1H-imidazole trifluoromethanesulphonate
Leverandør: TCI
P2822-25G P2822-5G
TCIAP2822-25GEA 4925 NOK
TCIAP2822-25G TCIAP2822-5G
1-Phenyl-1H-imidazole trifluoromethanesulphonate
1-Phenyl-1H-imidazole trifluoromethanesulphonate
Formel: C₁₀H₉F₃N₂O₃S
MDL nummer: MFCD32206610
CAS-nummer: 361447-81-6