Potassium-2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulphonate
Leverandør: TCI
Synonymer: Potassium 2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulphonate
P2824-1G P2824-5G
TCIAP2824-1GEA 890 NOK
TCIAP2824-1G TCIAP2824-5G
Potassium-2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulphonate
Potassium-2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-sulphonate
Formel: C₁₁H₁₂KNO₃S
MW: 277,39 g/mol
MDL nummer: MFCD07369684
CAS-nummer: 184351-56-2