Ramatroban
Leverandør: TCI
Synonymer:
(R)-3-(3-(4-Fluorophenylsulphonamido)-3,4-dihydro-1H-carbazol-9(2H)-yl)propanoic acid
R0144-10MG
R0144-50MG
TCIAR0144-10MGEA
1500
NOK
TCIAR0144-10MG
TCIAR0144-50MG
Ramatroban
Ramatroban
Formel:
C₂₁H₂₁FN₂O₄S MW: 416,47 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00887606 CAS-nummer: 116649-85-5 |