5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
Leverandør: TCI
R0205-100MG R0205-25MG
TCIAR0205-100MGEA 4950 NOK
TCIAR0205-100MG TCIAR0205-25MG
5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
Formel: C₂₂H₂₁Cl₃N₄O
CAS-nummer: 168273-06-1