N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Leverandør: TCI
Synonymer: N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propan-1-amine, [3-(Methylamino)prop-1-yl]triethoxysilane
T3242-25G T3242-5G
TCIAT3242-25GEA 11625 NOK
TCIAT3242-25G TCIAT3242-5G
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Formel: C₁₀H₂₅NO₃Si
MW: 235,396 g/mol
MDL nummer: MFCD24842713
CAS-nummer: 6044-50-4