Octaethyl (benzene-1,2,4,5-tetrayltetrakis(methylene))tetrakis(phosphonate)
Leverandør: TCI
Synonymer: Octaethyl [benzene-1,2,4,5-tetrayltetrakis(methylene)]tetrakis (phosphonate)
T3904-1G T3904-5G
TCIAT3904-1GEA 675 NOK
TCIAT3904-1G TCIAT3904-5G
Octaethyl (benzene-1,2,4,5-tetrayltetrakis(methylene))tetrakis(phosphonate)
Octaethyl (benzene-1,2,4,5-tetrayltetrakis(methylene))tetrakis(phosphonate)
Formel: C₂₆H₅₀O₁₂P₄
MW: 678,56 g/mol
CAS-nummer: 136455-49-7