4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Leverandør: TCI
Synonymer: 4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
T3912-1G T3912-5G
TCIAT3912-1GEA 825 NOK
TCIAT3912-1G TCIAT3912-5G
4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
4'-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Formel: C₁₉H₂₀BNO₂
MW: 305,17 g/mol
MDL nummer: MFCD17015781
CAS-nummer: 406482-72-2