4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
T3917-1G T3917-200MG
TCIAT3917-1GEA 4100 NOK
TCIAT3917-1G TCIAT3917-200MG
4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzoic acid
Formel: C₈H₆N₄O₂
MW: 190,16 g/mol
MDL nummer: MFCD01569290
CAS-nummer: 34114-12-0